Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasprøvehætteglas i Lab File Med hætter påsat
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Vedhæftede hætter hjælper med at opretholde renlighed
- Lab File Med opdelte bakker giver det en nem måde at opbevare tomme hætteglas eller at lagre prøver på lager
- Tilbyder en række anvendelser, lige fra opbevaring af prøver til frysetørring
- Fremstillet af glasrør for ensartet tykkelse på sidevæg og bund
- Hætteglas og kapsler kan autoklaveres
- Ravfarvede hætteglas lavet af borosilikatglas for at beskytte lysfølsomme produkter
- Solid top, sorte fenolkapsler
- 14B gummiforet sort fenolisk skruehætte egnet til vandige prøver
- PTFE/14B gummiforet sort fenolisk skruehætte, egnet til organiske prøver
Ordreinfo
Udskiftningshætter kan købes separat.
Overholdelse
Amber hætteglas er i overensstemmelse med USP Type 1 krav til lystransmission.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | 14B gummi |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Volumen (metrisk) | 20 ml |
| Til brug med (applikation) | Lav profil for større stabilitet og mindre dødvolumen over prøven, hvilket gør den ideel til sammensatte opbevaring |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 5 dr. |
| Vis mere |