Beskrivelse
- Fremstillet af borosilikatglas, specielt udvalgt for optisk klarhed, indvendig overfladeglathed og fravær af ufuldkommenheder
- Fremstillet med strenge tolerancer for ensartet kvalitet og ensartet ydeevne
- Konisk hals (nominelt ID på 29 mm) er let at rengøre
- Leveres med dybt skørt 38-415 sorte fenoliske skruehætter med hvide styren-butadien-gummiforinger
- Både flasker og låg er autoklaverbare
- Ikke-steril
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 59,51 oz., 1760 ml |
| Kapacitet (metrisk) | 1760 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 4,3'' |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Lukningsfarve | Sort |
| Lukning inkluderet | Ja |
| Mund | Smal |
| Højde (metrisk) | 270 mm |
| Højde (engelsk) | 10,62 tommer. |
| Vis mere |