Beskrivelse
Fremstillet af borosilikatglas, specielt udvalgt til optisk klarhed, indvendig overfladeglathed og fravær af ufuldkommenheder— og til strenge fremstillingstolerancer.
- Tilspidset hals (nominelt ID på 29 mm) er let at rengøre
- Leveres med dybe skørte 38-415 sorte phenol skruelåg med hvide styren-butadien gummiforinger
- Både flasker og låg kan autoklaveres
- Ikke-steril
Tekniske data
Tekniske data
| Volumen | 2000 mL |
| Kapacitet (metrisk) | 2000 mL |
| Farve | Klar |
| Diameter (engelsk) | 4,3'' |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Lukningsfarve | Hvid |
| Lukning inkluderet | Yes |
| Mund | Narrow |
| Højde (metrisk) | 285 mm |
| Højde (engelsk) | 11,22 tommer. |
| Vis mere |