Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Rullekulturkar af glas
Artikelnummer. 11772963 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Kapacitet (metrisk):
1380 mL
1760 mL
2000 mL
Lukningsmateriale:
Fenol
Polypropylen
Lukningsfarve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. 11772963
Brand: DWK Life Sciences 348253
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ensartet kvalitet og ydeevne for højere celleudbytte
Fremstillet af borosilikatglas, specielt udvalgt til optisk klarhed, indvendig overfladeglathed og fravær af ufuldkommenheder— og til strenge fremstillingstolerancer.
  • Tilspidset hals (nominelt ID på 29 mm) er let at rengøre
  • Leveres med dybe skørte 38-415 sorte phenol skruelåg med hvide styren-butadien gummiforinger
  • Både flasker og låg kan autoklaveres
  • Ikke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 59,51 oz., 1760 ml
Kapacitet (metrisk) 1760 mL
Kapacitet (engelsk) 59,51 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 4,3''
Materiale Borosilikatglas
Lukningsfarve Sort
Højde (metrisk) 285 mm
Højde (engelsk) 11,22 tommer.
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 38-415 mm
Diameter (metrisk) 110 mm
Lukketype Skruelåg