Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Rullekulturkar af glas
Artikelnummer. 11722963 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
1380 mL
1760 mL
2000 mL
Lukningsmateriale:
Fenol
Polypropylen
Lukningsfarve:
Hvid
Sort
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Lukningsmateriale Lukningsfarve unitSize
11722963 1380 mL Fenol Sort Pakke med 4
12408952 1380 mL Polypropylen Hvid Pakke med 4
12428952 1760 mL Fenol Sort Pakke med 4
11772963 1760 mL Fenol Sort Pakke med 4
12418952 2000 mL Polypropylen Hvid Pakke med 4
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 11722963 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 348252
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ensartet kvalitet og ydeevne for højere celleudbytte
Fremstillet af borosilikatglas, specielt udvalgt til optisk klarhed, indvendig overfladeglathed og fravær af ufuldkommenheder— og til strenge fremstillingstolerancer.
  • Tilspidset hals (nominelt ID på 29 mm) er let at rengøre
  • Leveres med dybe skørte 38-415 sorte phenol skruelåg med hvide styren-butadien gummiforinger
  • Både flasker og låg kan autoklaveres
  • Ikke-steril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 46,66 oz., 1380 ml
Kapacitet (metrisk) 1380 mL
Kapacitet (engelsk) 46,66 oz.
Farve Klar
Diameter (engelsk) 4,3''
Materiale Borosilikatglas
Lukningsfarve Sort
Højde (metrisk) 240 mm
Højde (engelsk) 9,44 tommer
Lukningsmateriale Fenol
Lukkestørrelse 38-415 mm
Diameter (metrisk) 110 mm
Lukketype Skruelåg