Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ EPA-hætteglas i glas
Artikelnummer. p-204433 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Klar
Ravgul
Certificeringer/compliance:
USP Type I
USP Type I, ASTM E438, Type I
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
Artikelnummer. 10701824
Brand: DWK Life Sciences 225315
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Skruelåg med åben top med 10 mm TFE og 90 mm silikoneseptum
Vælg hætteglas af klar eller ravfarvet borosilikatglas
  • 40 ml kapacitet
  • GPI gevind, 24-400
Ideel til brug i vandprøvetagning ifølge US EPA 40CFR136 Retningslinjer for etablering af testprocedurer til analyse af forurenende stoffer .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/Silicone
Diameter (engelsk) Ydre 1.1 tommer
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 40 mL
Til brug med (applikation) Til brug ved vandprøvetagning
Højde (engelsk) 3,77 tommer.
Inkluderer Åbn topskruelåg med 10 mm TFE og 90 mm silikoneseptum
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 1,35 oz.
Højde (metrisk) 96 mm
Certificeringer/compliance USP Type I