Indeholder
Skruelåg med åben top med 10 mm TFE og 90 mm silikoneseptum
- 40 ml kapacitet
- GPI gevind, 24-400
Ideel til brug i vandprøvetagning ifølge US EPA 40CFR136 Retningslinjer for etablering af testprocedurer til analyse af forurenende stoffer .
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/Silicone |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1.1 tommer |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volumen (metrisk) | 40 mL |
| Til brug med (applikation) | Til brug ved vandprøvetagning |
| Højde (engelsk) | 3,77 tommer. |
| Inkluderer | Åbn topskruelåg med 10 mm TFE og 90 mm silikoneseptum |
| Vis mere |