Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ EPA-hætteglas i glas
Artikelnummer. 10144222 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Certificeringer/compliance:
USP Type I
USP Type I, ASTM E438, Type I
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 72
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Certificeringer/compliance Farve unitSize
10144222 USP Type I, ASTM E438, Type I Klar Pakke med 72
10701824 USP Type I Ravgul Pakke med 72
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10144222 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 225310
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder
Skruelåg med åben top med 10 mm TFE og 90 mm silikoneseptum
Vælg hætteglas af klar eller ravfarvet borosilikatglas
  • 40 ml kapacitet
  • GPI gevind, 24-400
Ideel til brug i vandprøvetagning ifølge US EPA 40CFR136 Retningslinjer for etablering af testprocedurer til analyse af forurenende stoffer .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/Silicone
Diameter (engelsk) Ydre 1.1 tommer
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 40 mL
Til brug med (applikation) Til brug ved vandprøvetagning
Højde (engelsk) 3,77 tommer.
Inkluderer Åbn topskruelåg med 10 mm TFE og 90 mm silikoneseptum
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 1,35 oz.
Certificeringer/compliance USP Type I, ASTM E438, Type I
Højde (metrisk) 96 mm