Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glasfortyndingshætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Klar
Pakningsstørrelse:
Pakke med 144
Beskrivelse
- Kapacitet: 4ml
- Diameter x højde: 15 x 48 mm
- 13-425 skruelåg med hvid 14B gummiforing.
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | 14B gummi |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 4 mL |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 1.08 dr. |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |