Beskrivelse
- Wheaton 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas
- Dybskørt sort phenol skruelåg med 14B gummiforing
- Autoklaverbar
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | 14B gummi |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 19 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 12 ml |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 3,2 dr. |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Lukketype | Skruelåg |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Vis mere |