Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 20 ml scintillationshætteglas og urinstofhætter
Shop alle DWK Life Sciences produkterBeskrivelse
Bevarer tætningens integritet med forskellige hætteforinger. Wheaton Science Products™ 20 ml scintillationshætteglas og urinstofhætter er velegnede til stærke opløsningsmidler og kemikalier med høj renhed.
- Kemisk inert, egnet til stærke opløsningsmidler og kemikalier med høj renhed,
- Forskellige dækselsforinger tilgængelige for at opretholde tætningsintegriteten
- Baggrundsoptællingerne er konsistente og lave; ultraviolet transmission er høj
- Med skruelåg fastgjort til hætteglas
Ordreinfo
OD x H: 1,125 x 2,375 in. (28 x 61 mm) med hætte på; hætteglas pakkes i individuelle celler i fem bakker á 100 stk
Overholdelse
Møder ASTM™ E438 Type I og Klasse A .
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | Metalfolie, Cork |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1.1 tommer |
| Farve | Klar, Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass, Borosilikatglas (type 1) |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Til brug med (applikation) | Tilbyder overlegen drejningsmomentfastholdelse og fremragende tætningsegenskaber |
| Højde (engelsk) | 2,4'' |
| Emballagetype | Mobilbakker |
| Volumen (engelsk) | 0,67 oz. |
| Vis mere |