Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 20mL scintillationshætteglas: Polypropylenhætter
Artikelnummer. p-4909421 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Materiale (liner):
Metalfolie
Opskummet polyethylen
Lukkestørrelse:
12,3 mm
13,1 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
Artikelnummer. 10560503
Brand: DWK Life Sciences 986540
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Bevar tætningens integritet med forskellige hætteforinger. Wheaton Science Products™ Glas 20 ml scintillationshætteglas: Polypropylenhætter er kemisk inerte, velegnet til stærke opløsningsmidler og kemikalier med høj renhed.
  • Kemisk inert, velegnet til stærke opløsningsmidler og kemikalier med høj renhed
  • Forskellige hætteforinger til rådighed for at bevare tætningens integritet
  • Baggrundstællinger er konsistente og lave; ultraviolet transmission er høj
  • Med skruelåg fastgjort til hætteglas
Ordreinfo
OD x H: 1,125 x 2,375 in. (28 x 61 mm) med hætte på; hætteglas pakkes i individuelle celler i fem bakker á 100 stk
Overholdelse
Møder ASTM™ E438 Type I- og Klasse A-standarder.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Lukningsfarve Hvid
Materiale (liner) Opskummet polyethylen
Diameter (engelsk) Ydre 1.1 tommer
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 20 mL
Til brug med (applikation) God kemisk modstandsdygtighed over for syrer, baser, opløsningsmidler, alkoholer, olier, husholdningskosmetik og vandige produkter
Højde (engelsk) 2,4''
Emballagetype Mobilbakker
Volumen (engelsk) 0,67 oz.
Produktlinje Wheaton
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukningsmateriale Polyethylen
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 61 mm
Certificeringer/compliance ASTM E438, Type I, Klasse A
Type Scintillationshætteglas
Lukkestørrelse 12,3 mm