Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 20mL scintillationshætteglas: Polypropylenhætter
Shop alle Wheaton Science Products produkterDescription
Bevar tætningens integritet med forskellige hætteforinger. Wheaton Science Products™ Glas 20 ml scintillationshætteglas: Polypropylenhætter er kemisk inerte, velegnet til stærke opløsningsmidler og kemikalier med høj renhed.
- Kemisk inert, egnet til stærke opløsningsmidler og kemikalier med høj renhed,
- Forskellige dækselsforinger tilgængelige for at opretholde tætningsintegriteten
- Baggrundsoptællingerne er konsistente og lave; ultraviolet transmission er høj
- Med skruelåg fastgjort til hætteglas
- Hætteglas er lavet af klart glas; kapslerne er af hvid plastik.
Order Info
OD x H: 1,125 x 2,375 in. (28 x 61 mm) med hætte på; hætteglas pakkes i individuelle celler i fem bakker á 100 stk
Compliance
Møder ASTM™ E438 Type I- og Klasse A-standarder.
Specifications
Specifications
| Lukningsfarve | Hvid |
| Materiale (liner) | Metalfolie, papirmasse |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1.1 tommer |
| Farve | Clear, Hvid |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass, Borosilikatglas (type 1) |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Til brug med (applikation) | Gode barriereegenskaber og modstandsdygtighed over for kulbrinter, olier, ketoner og alkoholer |
| Højde (engelsk) | 2,4'' |
| Emballagetype | Mobilbakker |
| Show More |