Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 20mL scintillationshætteglas: Polypropylenhætter
Artikelnummer. 11586315 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Materiale (liner):
Metalfolie
Opskummet polyethylen
Lukkestørrelse:
12,3 mm
13,1 mm
Farve:
Klar
Klar, White
Pakningsstørrelse:
Pakke med 500
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Materiale (liner) Lukkestørrelse Farve Pakningsstørrelse
11586315 Opskummet polyethylen 13,1 mm Klar Pakke med 500
10560503 Opskummet polyethylen 12,3 mm Klar, White Pakke med 500
11768819 Metalfolie 13,1 mm Klar, White Pakke med 500
11748819 Metalfolie 12,3 mm Klar Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11586315 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 986560
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 03-11-2026
Bevar tætningens integritet med forskellige hætteforinger. Wheaton Science Products™ Glas 20 ml scintillationshætteglas: Polypropylenhætter er kemisk inerte, velegnet til stærke opløsningsmidler og kemikalier med høj renhed.
  • Kemisk inert, velegnet til stærke opløsningsmidler og kemikalier med høj renhed
  • Forskellige hætteforinger til rådighed for at bevare tætningens integritet
  • Baggrundstællinger er konsistente og lave; ultraviolet transmission er høj
  • Med skruelåg fastgjort til hætteglas
Order Info
OD x H: 1,125 x 2,375 in. (28 x 61 mm) med hætte på; hætteglas pakkes i individuelle celler i fem bakker á 100 stk
Compliance
Møder ASTM™ E438 Type I- og Klasse A-standarder.
Specifications
Lukningsfarve Hvid
Materiale (liner) Opskummet polyethylen
Diameter (engelsk) Ydre 1.1 tommer
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 28 mm
Materiale Borosilikatglas, Borosilicate Glass (Type 1)
Volumen (metrisk) 20 mL
Til brug med (applikation) God kemisk modstandsdygtighed over for syrer, baser, opløsningsmidler, alkoholer, olier, husholdningskosmetik og vandige produkter
Højde (engelsk) 2,4''
Emballagetype Mobilbakker
Volumen (engelsk) 0,67 oz.
Produktlinje Wheaton
Volumen (metrisk) i alt 20 mL
Lukningsmateriale Polypropylen
Lukketype Skruelåg
Mængde 500/Cs.
Lukkestørrelse 13,1 mm
Markeringssted No
Egnet til formålet Certified Quality
Autoklaverbar Not Autoclavable
Certificeringer/compliance ASTM E438, Type I, Klasse A
Højde (metrisk) 61 mm
Produkttype Scintillationshætteglas