Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ 20mL scintillationshætteglas: Polypropylenhætter
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
Bevar tætningens integritet med forskellige hætteforinger. Wheaton Science Products™ Glas 20 ml scintillationshætteglas: Polypropylenhætter er kemisk inerte, velegnet til stærke opløsningsmidler og kemikalier med høj renhed.
- Kemisk inert, velegnet til stærke opløsningsmidler og kemikalier med høj renhed
- Forskellige hætteforinger til rådighed for at bevare tætningens integritet
- Baggrundstællinger er konsistente og lave; ultraviolet transmission er høj
- Med skruelåg fastgjort til hætteglas
Ordreinfo
OD x H: 1,125 x 2,375 in. (28 x 61 mm) med hætte på; hætteglas pakkes i individuelle celler i fem bakker á 100 stk
Overholdelse
Møder ASTM™ E438 Type I- og Klasse A-standarder.
Tekniske data
Tekniske data
| Lukningsfarve | Hvid |
| Materiale (liner) | Opskummet polyethylen |
| Diameter (engelsk) Ydre | 1.1 tommer |
| Farve | Klar, White |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 28 mm |
| Materiale | Borosilikatglas, Borosilicate Glass (Type 1) |
| Volumen (metrisk) | 20 mL |
| Til brug med (applikation) | God kemisk modstandsdygtighed over for syrer, baser, opløsningsmidler, alkoholer, olier, husholdningskosmetik og vandige produkter |
| Højde (engelsk) | 2,4'' |
| Emballagetype | Mobilbakker |
| Vis mere |