Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Glas 20-slide farvningsfad med aftageligt stativ
Shop alle Wheaton Science Products produkterBeskrivelse
- Med aftageligt stativ
- Aftageligt glasstativ har et fjedertrådshåndtag til manuel farvning af op til tyve vandrette objektglas
- Bunden af stativet er åben for hurtig nedsænkning i og dræning af pletten
- Holder objektglas, der måler 3x 1 in. (75x 25 mm), 3x 1 1/2 tommer. (75x 38 mm), og 3x 2 tommer. (75x 51 mm)
- Fremstillet af soda-lime glas
Ordreinfo
L x B x H:: 4,125 x 2,75 x 3,375 tommer. (105 x 70 x 85 mm)
Tekniske data
Tekniske data
| Autoklaverbar | Not Autoclavable |
| Bund form | Rektangulær |
| Farve | Clear |
| Materiale | Sodavand Lime glas |
| Type | Plettende skål |
| Inkluderer | Aftageligt glasstativ med slidser med åben bund |
| Slide Count | 20 |
| Dimensioner (L x B) | 3,7 x 2,9 tommer. (9,5 x 7,6 cm) |
| Længde (engelsk) | 3,7 tommer |
| Længde (metrisk) | 95 mm |
| Vis mere |