Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Flangestil gummiprop
Artikelnummer. 10510952 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Grå
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 10510952
Brand: DWK Life Sciences W224100193
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til forskning og parenterale lægemiddelapplikationer
  • To-bens lypohilisering
  • Silikoniseret
  • Størrelse: 13 x 20 mm
  • Materiale: halobutyl
  • Farve: grå
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Diameter (metrisk) Indvendig 2 cm
Diameter (metrisk) 20 mm
Til brug med (applikation) Lyofilisering, forskning og parenterale lægemiddelanvendelser
Til brug med (udstyr) Passer til 1,3 cm ID, 2 cm OD mund af hætteglas
Hårdhed 46 Durometer
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Grå
Diameter (metrisk) bund 13 mm
Materiale Halobutyl gummi
Produkttype 2-bens lyofiliseringsprop