Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Hætteglas i praktiske pakker
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Klar
- Stor åbning
- 12 OD x 32 mm længde
- Materiale: Type 1 Borosilikatglas
- Vol.: 1,8 ml
- Naturlig PE hætte
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/gummi |
| Farve | Neutral |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 1.8 mL |
| Højde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Lukningsmateriale | Polyethylen |
| Lukketype | Snap ring |
| Højde (metrisk) | 32 mm |
| Mængde | 100 Cs. |
| Vis mere |