Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vials™
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Blå
Gul
Klar
Lukketype:
Crimp Cap
Crimp/Snap
Skruelåg
Materiale:
Borosilikatglas
Silica glas
Markeringssted:
Ja
Nej
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Beskrivelse
- 12 mm dia.x 32 mm H (0,47x 1,26 tommer)
- 11 mm (0,43 tommer) crimp top
- 1,8 ml (0,06 oz)
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/Silicone |
| Farve | Blå |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 1.8 mL |
| Højde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Lukningsmateriale | Polypropylen |
| Lukketype | Skruelåg |
| Højde (metrisk) | 32 mm |
| Mængde | 100 Cs. |
| Vis mere |