Beskrivelse
Wheaton Kromatografihætteglas og tilbehør er designet til problemfri drift i de fleste autosamplere. Det innovative design af E-Z Vial og begrænset volumen indsats gør det muligt at centrere indsatsen præcist inde i hætteglasset.
- Størrelse: 1,8 ml, 12 dia. x 32 mm H
- Fremstillet af klart eller ravfarvet type I borosilikatglas
- Til brug i både GC- og HPLC-applikationer
- Begrænset volumen indsatser med trin tilgængelig separat
Ordreinfo
Hætteglas og hætter sælges separat.
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 1.8 mL |
| Til brug med (applikation) | Både GC og HPLC applikationer |
| Højde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Inkluderer | Med skrivepatch |
| Lukketype | Skruelåg |
| Mængde | 1000 Cs. |
| Lukkestørrelse | 10-425 |
| Vis mere |