Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Vial™ Convenience Pack - Ravfarvede hætteglas med 11 mm krympefinish
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve (forsegling):
Blå
Grøn
Neutral
Rød
Mængde:
100 Cs.
100 Pk.
Materiale (liner):
PTFE/Silicone
PTFE/Silicone/PTFE
PTFE/gummi
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Beskrivelse
- Fremstillet af certificeret ravfarvet type I borosilikatglas
- Hætteglas er pakket 100 pr. hyldepakke og 10 pakker pr. æske
- 40 % større åbning forbedrer prøvetilgængeligheden og reducerer samtidig autosamplernåleskader
Tekniske data
Tekniske data
| Farve (forsegling) | Grøn |
| Materiale (liner) | PTFE/Silicone |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 1.8 mL |
| Højde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Materiale (forsegling) | Aluminium |
| Lukketype | Crimp Cap |
| Højde (metrisk) | 32 mm |
| Vis mere |