Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Seals™ med PTFE/silikone liner
Artikelnummer. 12432691 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Blå
Grøn
Rød
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12432691
Brand: DWK Life Sciences 22421105
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forede tætninger til brug med crimp-top hætteglas
  • Diameter: 11 mm (0,043 tommer)
  • Aluminium
  • Fås i en række forskellige farver
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/Silicone
Diameter (engelsk) Kap 0,43 tommer.
Diameter (metrisk) Kap 11 mm
Farve Blå
Materiale Aluminium
Produktlinje E-Z Seal
Mængde 1000 Cs.
Type Åbn Top Cap
Lukkestørrelse 11 mm