Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Seals™ Hætteglas af aluminium
Artikelnummer. p-75958 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Farve:
Blå
Neutral
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. 12472691
Brand: DWK Life Sciences 22421901
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Forede tætninger til brug med crimp-top hætteglas
  • Ideelle lukninger til kromatografi og andre instrumenteringsanvendelser
  • Åben topforsegling giver mulighed for at fylde eller hente indhold med en sprøjte
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/Silicone
Farve Neutral
Materiale Aluminium
Mængde 100 Pk.
Type Åbn Top Cap
Lukkestørrelse 11 mm