Beskrivelse
Præcision fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas. Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ Hætteglas er i overensstemmelse med ASTM Type I, Klasse A og USP Type I krav.
- Stor, glat, flad bundoverflade giver større stabilitet og valgfri 2D stregkodeplacering
- Konisk brønddesign sikrer maksimal genvinding af prøver af høj værdi
- Fremstillet til fejlsikker drift i automatiserede prøvehåndterings- og opbevaringssystemer
- Type I klasse A borosilikatglas forhindrer ændringer i pH og bevarer indholdets renhed
- Til indsamling, automatiseret håndtering, opbevaring og maksimal udtagning af prøver
- Lukninger fås separat
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Forspaltet | No |
| Sterilitet | Non-sterile |
| Volumen (metrisk) | 2 ml |
| Til brug med (applikation) | Til automatiseret eller manuel prøveopbevaring |
| Højde (engelsk) | 1,25 tommer. |
| Grundstil | Flad |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |