Beskrivelse
Præcision fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas. Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ Hætteglas er i overensstemmelse med ASTM Type I, Klasse A og USP Type I krav.
- Stor, glat, flad bundoverflade giver større stabilitet og valgfri placering af 2D-stregkoder.
- Konisk brønddesign sikrer maksimal genvinding af højværdiprøver
- Fremstillet til fail-safe drift i automatiserede prøvehåndterings- og opbevaringssystemer
- Type I klasse A-klasse borosilikatglas forhindrer ændringer i pH og bevarer renheden af indholdet
- Tung vægdesign for øget sikkerhed og beskyttelse
- Til indsamling automatiseret håndtering, opbevaring og maksimal udtagning af prøver
- Lukninger kan fås separat
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Volumen (metrisk) | 4 ml |
| Til brug med (applikation) | Til automatiseret eller manuel prøveopbevaring |
| Højde (engelsk) | 1,77 tommer. |
| Grundstil | Flad |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |