Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Ex-Traction™ Hætteglas
Artikelnummer. 10426453 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
10 ml
20 ml
Lukkestørrelse:
13-425
15-425
22-400
24-400
Grundstil:
Flad
Konisk
Mængde:
100/Cs.
1000/Cs.
250/Cs.
500/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Lukkestørrelse Grundstil Mængde Pakningsstørrelse
10426453 2 ml 13-425 Flad 250/Cs. Pakke med 250
10130063 2 ml 13-425 Konisk 1000/Cs. Pakke med 1000
10373843 4 ml 13-425 Flad 250/Cs. Pakke med 250
10508013 4 ml 13-425 Flad 1000/Cs. Pakke med 1000
10598013 8 ml 15-425 Flad 250/Cs. Pakke med 250
10180203 8 ml 15-425 Konisk 1000/Cs. Pakke med 1000
10292743 10 ml 22-400 Flad 100/Cs. Pakke med 100
10661844 20 ml 22-400 Konisk 100/Cs. Pakke med 100
10140303 20 ml 24-400 Konisk 500/Cs. Pakke med 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 10426453 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W224601
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6699.00 DKK
    5887.71 DKK / Pakke med 250
    Spare 811.29 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 22-03-2027
Præcision fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas. Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ Hætteglas er i overensstemmelse med ASTM Type I, Klasse A og USP Type I krav.
  • Stor, glat, flad bundoverflade giver større stabilitet og valgfri 2D stregkodeplacering
  • Konisk brønddesign sikrer maksimal genvinding af prøver af høj værdi
  • Fremstillet til fejlsikker drift i automatiserede prøvehåndterings- og opbevaringssystemer
  • Type I klasse A borosilikatglas forhindrer ændringer i pH og bevarer indholdets renhed
  • Til indsamling, automatiseret håndtering, opbevaring og maksimal udtagning af prøver
  • Lukninger fås separat
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Borosilikatglas
Forspaltet No
Sterilitet Non-sterile
Volumen (metrisk) 2 ml
Til brug med (applikation) Til automatiseret eller manuel prøveopbevaring
Højde (engelsk) 1,25 tommer.
Grundstil Flad
Lukketype Skruelåg
Mængde 250/Cs.
Lukkestørrelse 13-425
Markeringssted No
Autoklaverbar Autoclavable
Certificeringer/compliance ASTM Type I, Klasse A, USP Type I
Højde (metrisk) 32 mm
Produkttype High Recovery Vial