Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Ex-Traction™ Hætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
10 ml
20 ml
Lukkestørrelse:
13-425
15-425
22-400
24-400
Grundstil:
Flad
Konisk
Mængde:
100/Cs.
1000/Cs.
250/Cs.
500/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
Beskrivelse
Præcision fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas. Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ Hætteglas er i overensstemmelse med ASTM Type I, Klasse A og USP Type I krav.
- Stor, glat, flad bundoverflade giver større stabilitet og valgfri 2D stregkodeplacering
- Konisk brønddesign sikrer maksimal genvinding af prøver af høj værdi
- Fremstillet til fejlsikker drift i automatiserede prøvehåndterings- og opbevaringssystemer
- Type I klasse A borosilikatglas forhindrer ændringer i pH og bevarer indholdets renhed
- Til indsamling, automatiseret håndtering, opbevaring og maksimal udtagning af prøver
- Lukninger fås separat
Tekniske data
Tekniske data
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 4 ml |
| Til brug med (applikation) | Til automatiseret eller manuel prøveopbevaring |
| Højde (engelsk) | 1,77 tommer. |
| Grundstil | Flad |
| Lukketype | Skruelåg |
| Højde (metrisk) | 45 mm |
| Mængde | 250/Cs. |
| Vis mere |