Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Ex-Traction™ Hætteglas
Artikelnummer. 10140303 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
2 ml
4 ml
8 ml
10 ml
20 ml
Lukkestørrelse:
13-425
15-425
22-400
24-400
Grundstil:
Flad
Konisk
Mængde:
100/Cs.
1000/Cs.
250/Cs.
500/Cs.
Pakningsstørrelse:
Pakke med 100
Pakke med 1000
Pakke med 250
Pakke med 500
Artikelnummer. 10140303
Brand: DWK Life Sciences W224636
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Præcision fremstillet af lavt ekstraherbart borosilikatglas. Wheaton Science Products™ E-Z Ex-Traction™ Hætteglas er i overensstemmelse med ASTM Type I, Klasse A og USP Type I krav.
  • Stor, glat, flad bundoverflade giver større stabilitet og valgfri 2D stregkodeplacering
  • Konisk brønddesign sikrer maksimal genvinding af prøver af høj værdi
  • Fremstillet til fejlsikker drift i automatiserede prøvehåndterings- og opbevaringssystemer
  • Type I klasse A borosilikatglas forhindrer ændringer i pH og bevarer indholdets renhed
  • Til indsamling, automatiseret håndtering, opbevaring og maksimal udtagning af prøver
  • Lukninger fås separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 26.5 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 20 ml
Til brug med (applikation) Til automatiseret eller manuel prøveopbevaring
Højde (engelsk) 2,63 tommer.
Grundstil Konisk
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 67 mm
Mængde 500/Cs.
Certificeringer/compliance ASTM Type I, Klasse A, USP Type I
Lukkestørrelse 24-400