Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Decappers
Artikelnummer. p-4879904 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Til brug med (udstyr):
11 mm tætninger
13 mm tætninger
20 mm tætninger
8 mm tætninger
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10785183
Brand: DWK Life Sciences W225351
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med ergonomisk designede håndtag til forsegling og afdækning af standard laboratoriehætteglas
Wheaton E-Z Decapper anbefales til afdækning af standard laboratoriehætteglas.
  • Adskillige størrelser af decapper er tilgængelige, inklusive dem, der fjerner tætninger 8 mm, 11 mm, 13 mm og 20 mm brede.
  • Decapperne kommer med synlige størrelsesetiketter for nem identifikation.
  • Brugerkomforten bevares af et ergonomisk designet, polstret håndtag. Håndtræthed reduceres af det korte håndtag og nydesignede fjedersamling.
  • Decappers kan autoklaveres, selvom autoklavering kan ændre udseendet eller reducere produktets levetid. De bør ikke autoklaveres ved mere end 121 °C
garanti
To år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 11 mm tætninger