Beskrivelse
Wheaton E-Z Decapper anbefales til afdækning af standard laboratoriehætteglas.
- Adskillige størrelser af decapper er tilgængelige, inklusive dem, der fjerner tætninger 8 mm, 11 mm, 13 mm og 20 mm brede.
- Decapperne kommer med synlige størrelsesetiketter for nem identifikation.
- Brugerkomforten bevares af et ergonomisk designet, polstret håndtag. Håndtræthed reduceres af det korte håndtag og nydesignede fjedersamling.
- Decappers kan autoklaveres, selvom autoklavering kan ændre udseendet eller reducere produktets levetid. De bør ikke autoklaveres ved mere end 121 °C
garanti
To år
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 8 mm tætninger |