Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Decappers
Artikelnummer. 10785183 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
11 mm tætninger
13 mm tætninger
20 mm tætninger
8 mm tætninger
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) unitSize
10785183 11 mm tætninger Hver
11521225 13 mm tætninger Hver
10115822 20 mm tætninger Hver
11511225 8 mm tætninger Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10785183 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. W225351
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Med ergonomisk designede håndtag til forsegling og afdækning af standard laboratoriehætteglas
Wheaton E-Z Decapper anbefales til afdækning af standard laboratoriehætteglas.
  • Adskillige størrelser af decapper er tilgængelige, inklusive dem, der fjerner tætninger 8 mm, 11 mm, 13 mm og 20 mm brede.
  • Decapperne kommer med synlige størrelsesetiketter for nem identifikation.
  • Brugerkomforten bevares af et ergonomisk designet, polstret håndtag. Håndtræthed reduceres af det korte håndtag og nydesignede fjedersamling.
  • Decappers kan autoklaveres, selvom autoklavering kan ændre udseendet eller reducere produktets levetid. De bør ikke autoklaveres ved mere end 121 °C
garanti
To år
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (udstyr) 11 mm tætninger