Beskrivelse
- Mærket for hurtig identifikation
- Polstret, kort ergonomisk håndtag
- Polerede krimpkæber
- Forårssamling
- Justerbart stop
Tekniske data
Tekniske data
| Kompatible opbevaringsrør | Rør med 13 mm krympehætter |
| Operation | Brugsanvisning |
| Type | Manuel crimper |
| Til brug med (udstyr) | 13 mm flip-cap pakninger |
| Størrelse | 13 mm |