Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ E-Z Crimpere
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Til brug med (udstyr):
13 mm Flip-Cap-tætninger
20 mm Flip-Cap-tætninger
30 mm aluminiumstætninger
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Mærket for hurtig identifikation
- Polstret, kort ergonomisk håndtag
- Polerede crimpkæber
- Fjeder montage
- Justerbart stop
Tekniske data
Tekniske data
| Til brug med (udstyr) | 30 mm aluminiumstætninger |