Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ EC prøvehætteglas
Artikelnummer. p-205450 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Volumen (metrisk):
1,8 ml
2 ml
2,0 ml
4 ml
4,0 ml
8 ml
8,0 ml
12 ml
16 ml
24 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Farve:
Klar
Ravgul
Lukkestørrelse:
13-425
8-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisk) Diameter (metrisk) Udvendig Farve Lukkestørrelse Pakningsstørrelse
10550372 16 ml 21 mm Klar 13-425 Pakke med 200
10343083 4 ml 15 mm Klar 13-425 Pakke med 200
13401459 24 ml 23 mm Klar 13-425 Pakke med 200
10006621 8,0 ml 17 mm Ravgul 8-425 Pakke med 200
12422741 1,8 ml 12 mm Ravgul 8-425 Pakke med 200
10696833 2,0 ml 12 mm Ravgul 8-425 Pakke med 200
11511185 12 ml 19 mm Klar 13-425 Pakke med 200
11728929 8 ml 17 mm Klar 13-425 Pakke med 200
11768929 2 ml 12 mm Klar 8-425 Pakke med 200
10781323 4,0 ml 15 mm Ravgul 13-425 Pakke med 200
10698052 1,8 ml 12 mm Klar 8-425 Pakke med 200
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Artikelnummer. 10550372 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 224746
Økonomisk prissat ved at pakke hætteglas og skruelåg separat. Wheaton™ EC prøvehætteglas fås i enten klart eller ravfarvet glas.
  • Klare hætteglas lavet af lavt ekstraherbart borosilikatglas, der giver overlegen kemisk resistens
  • Klare hætteglas er i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
  • Ravfarvede hætteglas lavet af borosilikatglas, der overholder USP Type I krav til lystransmission for at beskytte lysfølsomme produkter
  • Hætteglas pakket i krympeemballage med 100 stk., hvilket reducerer korrugeret forurening
  • 14B gummibeklædte sorte fenoliske skruelåg til vandige prøver
  • PTFE-beklædt 14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til organiske prøver
  • Hætteglas og hætter kan autoklaveres
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/14B gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 21 mm
Materiale Borosilikatglas
Forspaltet Nej
Sterilitet Ikke-steril
Volumen (metrisk) 16 ml
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 4.3 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Lukketype Skruelåg
Mængde 200/Cs.
Lukkestørrelse 13-425
Markeringssted Nej
Autoklaverbar Autoklaverbar
Certificeringer/compliance ASTM Type I, USP Type I, klasse A
Højde (metrisk) 73 mm
Produkttype Prøveampulle med skruedæksel