Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ EC prøvehætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1,8 ml
2 ml
2,0 ml
4 ml
4,0 ml
8 ml
8,0 ml
12 ml
16 ml
24 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Farve:
Klar
Ravgul
Lukkestørrelse:
13-425
8-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
Økonomisk prissat ved at pakke hætteglas og skruelåg separat. Wheaton™ EC prøvehætteglas fås i enten klart eller ravfarvet glas.
- Clear vials made from low extractable borosilicate glass that provides superior chemical resistance
- Clear vials conform to USP Type I and ASTM E 438 Type I, Class A requirements
- Amber vials made from borosilicate glass that conforms to USP Type I requirements for light transmission to protect light-sensitive products
- Vials packed in shrink-wrapped packs of 100 which reduces corrugate contamination
- 14B rubber lined black phenolic screw caps for aqueous samples
- PTFE-faced 14B rubber lined black phenolic screw cap for organic samples
- Vials and caps are autoclavable
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/14B Rubber |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 12 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volumen (metrisk) | 2 ml |
| Trådstil | Screw |
| Volumen (engelsk) | 0.5 dr. |
| Lukningsmateriale | Phenolic |
| Autoklaverbar | Autoclavable |
| Lukketype | Screw Cap |
| Vis mere |