Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ EC prøvehætteglas
Artikelnummer. 11728929 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1.8 mL
2 mL
2.0 mL
4 mL
4.0 mL
8 mL
8.0 mL
12 mL
16 mL
24 mL
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Farve:
Clear
Klar
Ravgul
Lukkestørrelse:
13-425
8-425
missing translation for 'unitSize'
Pakke med 200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 11728929
missing translation for 'mfr': DWK Life Sciences 224744
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Økonomisk prissat ved at pakke hætteglas og skruelåg separat. Wheaton™ EC prøvehætteglas fås i enten klart eller ravfarvet glas.
  • Klare hætteglas lavet af lavt ekstraherbart borosilikatglas, der giver overlegen kemisk resistens
  • Klare hætteglas er i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
  • Ravfarvede hætteglas lavet af borosilikatglas, der overholder USP Type I krav til lystransmission for at beskytte lysfølsomme produkter
  • Hætteglas pakket i krympeemballage med 100 stk., hvilket reducerer korrugeret forurening
  • 14B gummibeklædte sorte fenoliske skruelåg til vandige prøver
  • PTFE-beklædt 14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til organiske prøver
  • Hætteglas og hætter kan autoklaveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Materiale (liner) PTFE/14B gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 17 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 8 mL
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 2.2 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 63 mm
Certificeringer/compliance ASTM Type I, USP Type I, klasse A
Lukkestørrelse 13-425
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis