Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ EC prøvehætteglas
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1,8 ml
2 ml
2,0 ml
4 ml
4,0 ml
8 ml
8,0 ml
12 ml
16 ml
24 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Farve:
Klar
Ravgul
Lukkestørrelse:
13-425
8-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
Økonomisk prissat ved at pakke hætteglas og skruelåg separat. Wheaton™ EC prøvehætteglas fås i enten klart eller ravfarvet glas.
- Klare hætteglas lavet af lavt ekstraherbart borosilikatglas, der giver overlegen kemisk resistens
- Klare hætteglas er i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
- Ravfarvede hætteglas lavet af borosilikatglas, der overholder USP Type I krav til lystransmission for at beskytte lysfølsomme produkter
- Hætteglas pakket i krympeemballage med 100 stk., hvilket reducerer korrugeret forurening
- 14B gummibeklædte sorte fenoliske skruelåg til vandige prøver
- PTFE-beklædt 14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til organiske prøver
- Hætteglas og hætter kan autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/14B gummi |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 19 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 12 ml |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 3.2 dr. |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |