Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ EC prøvehætteglas
Artikelnummer. 10696833 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1,8 ml
2 ml
2,0 ml
4 ml
4,0 ml
8 ml
8,0 ml
12 ml
16 ml
24 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Farve:
Klar
Ravgul
Lukkestørrelse:
13-425
8-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 10696833
Brand: DWK Life Sciences 224751
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Økonomisk prissat ved at pakke hætteglas og skruelåg separat. Wheaton™ EC prøvehætteglas fås i enten klart eller ravfarvet glas.
  • Klare hætteglas lavet af lavt ekstraherbart borosilikatglas, der giver overlegen kemisk resistens
  • Klare hætteglas er i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
  • Ravfarvede hætteglas lavet af borosilikatglas, der overholder USP Type I krav til lystransmission for at beskytte lysfølsomme produkter
  • Hætteglas pakket i krympeemballage med 100 stk., hvilket reducerer korrugeret forurening
  • 14B gummibeklædte sorte fenoliske skruelåg til vandige prøver
  • PTFE-beklædt 14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til organiske prøver
  • Hætteglas og hætter kan autoklaveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/14B gummi
Farve Ravgul
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 2,0 ml
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 0.5 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 38 mm
Certificeringer/compliance ASTM Type I, USP Type I, klasse A
Lukkestørrelse 8-425