Beskrivelse
Økonomisk prissat ved at pakke hætteglas og skruelåg separat. Wheaton™ EC prøvehætteglas fås i enten klart eller ravfarvet glas.
- Klare hætteglas lavet af lavt ekstraherbart borosilikatglas, der giver overlegen kemisk resistens
- Klare hætteglas er i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
- Ravfarvede hætteglas lavet af borosilikatglas, der overholder USP Type I krav til lystransmission for at beskytte lysfølsomme produkter
- Hætteglas pakket i krympeemballage med 100 stk., hvilket reducerer korrugeret forurening
- 14B gummibeklædte sorte fenoliske skruelåg til vandige prøver
- PTFE-beklædt 14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til organiske prøver
- Hætteglas og hætter kan autoklaveres
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | PTFE/14B gummi |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 21 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Forspaltet | Nej |
| Sterilitet | Ikke-steril |
| Volumen (metrisk) | 16 ml |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 4.3 dr. |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Vis mere |