Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ EC prøvehætteglas
Artikelnummer. 10343083 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1,8 ml
2 ml
2,0 ml
4 ml
4,0 ml
8 ml
8,0 ml
12 ml
16 ml
24 ml
Diameter (metrisk) Udvendig:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Farve:
Klar
Ravgul
Lukkestørrelse:
13-425
8-425
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 10343083
Brand: DWK Life Sciences 224742
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Økonomisk prissat ved at pakke hætteglas og skruelåg separat. Wheaton™ EC prøvehætteglas fås i enten klart eller ravfarvet glas.
  • Klare hætteglas lavet af lavt ekstraherbart borosilikatglas, der giver overlegen kemisk resistens
  • Klare hætteglas er i overensstemmelse med USP Type I og ASTM E 438 Type I, Klasse A-krav
  • Ravfarvede hætteglas lavet af borosilikatglas, der overholder USP Type I krav til lystransmission for at beskytte lysfølsomme produkter
  • Hætteglas pakket i krympeemballage med 100 stk., hvilket reducerer korrugeret forurening
  • 14B gummibeklædte sorte fenoliske skruelåg til vandige prøver
  • PTFE-beklædt 14B gummibeklædt sort phenolskruelåg til organiske prøver
  • Hætteglas og hætter kan autoklaveres
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) PTFE/14B gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 15 mm
Materiale Borosilikatglas
Volumen (metrisk) 4 ml
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 1.08 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 48 mm
Certificeringer/compliance ASTM Type I, USP Type I, klasse A
Lukkestørrelse 13-425