Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ EC borosilikatglas skruetråd prøvehætteglas uden hætter Artikelnummer.: 11768779
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
DWK Life Sciences Wheaton™ EC borosilikatglas skruetråd prøvehætteglas uden hætter
Artikelnummer. 11768779 Shop alle Wheaton Science Products produkter
1.8 mL, Klar, Pakke med 200
Volumen (metrisk):
1.8 mL
2 mL
2.0 mL
4.0 mL
8.0 mL
12.0 mL
16.0 mL
20 mL
24.0 mL
40 mL
60 mL
Farve:
Clear
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 143
Pakke med 200
Artikelnummer. 11768779
Brand: DWK Life Sciences 224700
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 12-09-2025
Læg i indkøbskurv
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Wheaton 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas. Wheaton™ Prøvehætteglas med skruetråd af EC-borosilikatglas uden hætter er økonomisk prissat og bekvemt pakket i to krympepakkede pakker, som reducerer forurening fra bølgepapmateriale, der findes i traditionel emballage.
  • Kasketter pakkes separat
  • Vælg mellem ravfarvet eller klart glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas (lavt ekstraherbart)
Volumen (metrisk) 1.8 mL
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 0.5 dr.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 32 mm
Certificeringer/compliance ASTM E438, USP Type I, Type I, Klasse A
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ EC borosilikatglas skruetråd prøvehætteglas uden hætter >