Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ EC borosilikatglas skruetråd prøvehætteglas uden hætter
Artikelnummer. 11758789 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1.8 mL
2 mL
2.0 mL
4.0 mL
8.0 mL
12.0 mL
16.0 mL
20 mL
24.0 mL
40 mL
60 mL
Farve:
Clear
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 143
Pakke med 200
Artikelnummer. 11758789
Brand: DWK Life Sciences W226060
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af Wheaton 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas. Wheaton™ Prøvehætteglas med skruetråd af EC-borosilikatglas uden hætter er økonomisk prissat og bekvemt pakket i to krympepakkede pakker, som reducerer forurening fra bølgepapmateriale, der findes i traditionel emballage.
  • Kasketter pakkes separat
  • Vælg mellem ravfarvet eller klart glas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 30 mm
Materiale Borosilikatglas (lavt ekstraherbart)
Volumen (metrisk) 60 mL
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 15 dr.
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 125 mm
Certificeringer/compliance ASTM E438, USP Type I, Type I, Klasse A