Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ EC borosilikatglas skruetråd prøvehætteglas uden hætter
Artikelnummer. 10627374 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1,8 ml
2 ml
2,0 ml
4,0 ml
8,0 ml
12,0 ml
16,0 ml
20 ml
24,0 ml
40 ml
60 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 143
Pakke med 200
Artikelnummer. 10627374
Brand: DWK Life Sciences 224701
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Fremstillet af Wheaton 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas. Wheaton™ Prøvehætteglas med skruetråd af EC-borosilikatglas uden hætter er økonomisk prissat og bekvemt pakket i to krympepakkede pakker, som reducerer forurening fra bølgepapmateriale, der findes i traditionel emballage.
  • Caps are packed separately
  • Choice of amber or clear glass
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilicate Glass (Low Extractable)
Volumen (metrisk) 2,0 ml
Trådstil Screw
Volumen (engelsk) 0.5 dr.
Autoklaverbar Autoclavable
Lukketype Screw Cap
Højde (metrisk) 35 mm
Certificeringer/compliance ASTM E438, USP Type I, Type I, Class A