Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ EC borosilikatglas skruetråd prøvehætteglas uden hætter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1.8 mL
2 mL
2.0 mL
4.0 mL
8.0 mL
12.0 mL
16.0 mL
20 mL
24.0 mL
40 mL
60 mL
Farve:
Clear
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 143
Pakke med 200
Beskrivelse
- Kasketter pakkes separat
- Vælg mellem ravfarvet eller klart glas
Tekniske data
Tekniske data
Farve | Klar |
Diameter (metrisk) Udvendig | 19 mm |
Materiale | Borosilikatglas (lavt ekstraherbart) |
Volumen (metrisk) | 12.0 mL |
Trådstil | Skrue |
Volumen (engelsk) | 3.2 dr. |
Autoklaverbar | Autoklaverbar |
Lukketype | Skruelåg |
Højde (metrisk) | 65 mm |
Certificeringer/compliance | ASTM E438, USP Type I, Type I, Klasse A |
Dokumenter
Scientific Resources
Catalogs
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Filstørrelse: 14.8 MB
WHE026 Catalogue 2012 FINAL LOWRES
Filstørrelse: 14.8 MB
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
DWK Life Sciences Wheaton™ EC borosilikatglas skruetråd prøvehætteglas uden hætter >
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion