Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Prøvehætteglas med skruetråd af EC borosilikatglas med gummiforede hætter
Artikelnummer. 13111803 Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1.8 mL
2.0 mL
4.0 mL
8.0 mL
12.0 mL
16.0 mL
24.0 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Artikelnummer. 13111803
Brand: DWK Life Sciences 224720
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Praktisk pakket i to krympepakkede pakker med 100 hætteglas, hvilket reducerer forurening fra korrugeret materiale fundet i traditionel emballage.
  • Klare hætteglas er fremstillet af Wheaton 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder ASTM Type I, Klasse A og USP Type I krav
  • Rav hætteglas er fremstillet af Wheaton 320 ravfarvet glas, der overholder USP Type I-krav til beskyttelse af lysfølsomme prøver
  • Hætteglas og skruelåg pakket separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Materiale (liner) 14B gummi
Farve Klar
Diameter (metrisk) Udvendig 12 mm
Materiale Borosilikatglas (lavt ekstraherbart)
Volumen (metrisk) 1.8 mL
Trådstil Skrue
Volumen (engelsk) 0.5 dr.
Lukningsmateriale Fenol
Autoklaverbar Autoklaverbar
Lukketype Skruelåg
Højde (metrisk) 35 mm
Certificeringer/compliance ASTM E438, USP Type I, Type I, Klasse A
Lukkestørrelse 8-425