Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Prøvehætteglas med skruetråd af EC borosilikatglas med gummiforede hætter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1.8 mL
2.0 mL
4.0 mL
8.0 mL
12.0 mL
16.0 mL
24.0 mL
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
- Klare hætteglas er fremstillet af Wheaton 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder ASTM Type I, Klasse A og USP Type I krav
- Rav hætteglas er fremstillet af Wheaton 320 ravfarvet glas, der overholder USP Type I-krav til beskyttelse af lysfølsomme prøver
- Hætteglas og skruelåg pakket separat
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | 14B gummi |
| Farve | Ravgul |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 15 mm |
| Materiale | Borosilikatglas |
| Volumen (metrisk) | 4.0 mL |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 1.08 dr. |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |