Få mere at vide
DWK Life Sciences Wheaton™ Prøvehætteglas med skruetråd af EC borosilikatglas med gummiforede hætter
Shop alle Wheaton Science Products produkter
Volumen (metrisk):
1,8 ml
2,0 ml
4,0 ml
8,0 ml
12,0 ml
16,0 ml
24,0 ml
Farve:
Klar
Ravgul
Pakningsstørrelse:
Pakke med 200
Beskrivelse
- Klare hætteglas er fremstillet af Wheaton 33 lavt ekstraherbart borosilikatglas, der overholder ASTM Type I, Klasse A og USP Type I krav
- Rav hætteglas er fremstillet af Wheaton 320 ravfarvet glas, der overholder USP Type I-krav til beskyttelse af lysfølsomme prøver
- Hætteglas og skruelåg pakket separat
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale (liner) | 14B gummi |
| Farve | Klar |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 21 mm |
| Materiale | Borosilikatglas (lavt ekstraherbart) |
| Volumen (metrisk) | 16,0 ml |
| Trådstil | Skrue |
| Volumen (engelsk) | 4.3 dr. |
| Lukningsmateriale | Fenol |
| Autoklaverbar | Autoklaverbar |
| Lukketype | Skruelåg |
| Vis mere |