Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ PURE klare glasflasker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15380594 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20 L
2000 mL
25 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 45
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 12
Pakke med 120
Pakke med 210
Pakke med 280
Pakke med 30
Pakke med 360
Pakke med 48
Pakke med 540
Pakke med 940
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Trådstørrelse (metrisk) Pakningsstørrelse
15380594 100 mL GL 45 Pakke med 10
15360594 25 mL GL 25 Pakke med 10
15416474 25 mL GL 25 Pakke med 940
15436474 100 mL GL 45 Pakke med 540
15446474 250 mL GL 45 Pakke med 280
15390594 250 mL GL 45 Pakke med 10
15336788 500 mL GL 45 Pakke med 360
13524960 500 mL GL 45 Pakke med 10
13534960 1000 mL GL 45 Pakke med 10
15346788 1000 mL - Pakke med 210
15356788 2000 mL GL 45 Pakke med 120
13544960 2000 mL GL 45 Pakke med 10
11945048 5000 mL GL 45 -
15366788 5000 mL - Pakke med 48
11955048 10,000 mL GL 45 -
15376788 10 L - Pakke med 30
15386788 20 L - Pakke med 12
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 15380594 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 818012406
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    847.35 DKK
    743.13 DKK / Pakke med 10
    Spare 104.22 DKK
    12% Slukket
Se alle kampagner
På lager
Primære emballageprodukter til specifikke krav i medicinalindustrien.
Højkvalitets Type I borosilikatglasflasker GL 25/GL 45 fra 25 ml – 20 l, udviklet til den farmaceutiske industris behov. DURAN™ PURE flasker er lukket med et beskyttende låg for at forhindre kontaminering. DWK Life Sciences leverer CoA'er med hver levering, sikrer 100% sporbarhed og styring af forandringskontrol. DURAN™ PURE-flasker er tilgængelige med den dokumentation, der kræves af de regulerende myndigheder og opfylder kravene i de internationale farmakopéer.
  • Beskyttelsesdæksel forhindrer kontaminering inde i flasken under opbevaring og transport
  • Enkelt parti levering
  • Analysecertifikat (CoA)
  • 100% visuel inspektion
  • Analyse af hydrolytisk modstand i henhold til EP, USP og JP for hver batch
  • Ændringskontrolstyring og information af kunde i tilfælde af ændringer
  • 100 % sporbarhed af alle fremstillingstrin
  • Drug Master File
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 100 mL
Farve Clear
Til brug med (applikation) Fremstilling af farmaceutiske lægemidler og bioteknologiske produkter; Opbevaring og transport af API'er, bulk lægemiddel mellemprodukter, ingredienser og medier
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 10/Pk.
Sterilitet Non-sterile
Trådstørrelse (metrisk) GL 45
Lukning inkluderet No
Uddannet Yes
Mund Narrow
Diameter (metrisk) 56 mm
Autoklaverbar Autoklaverbar
Kapacitet (engelsk) 3.4 oz.
Form Round
Engangs Reusable
Produkttype Screw Neck Bottle