Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ PURE flaske, med DIN gevind
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15376788 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
10 L
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20 L
2000 mL
25 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 12
Pakke med 120
Pakke med 210
Pakke med 280
Pakke med 30
Pakke med 360
Pakke med 48
Pakke med 540
Pakke med 940
Trådstørrelse (metrisk):
GL 25
GL 45
17 product options available for selection
Product selection table with 17 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse Trådstørrelse (metrisk)
15376788 10 L Pakke med 30 -
15360594 25 mL Pakke med 10 GL 25
15416474 25 mL Pakke med 940 GL 25
15380594 100 mL Pakke med 10 GL 45
15436474 100 mL Pakke med 540 GL 45
15390594 250 mL Pakke med 10 GL 45
15446474 250 mL Pakke med 280 GL 45
15336788 500 mL Pakke med 360 GL 45
13524960 500 mL Pakke med 10 GL 45
13534960 1000 mL Pakke med 10 GL 45
15346788 1000 mL Pakke med 210 -
15356788 2000 mL Pakke med 120 GL 45
13544960 2000 mL Pakke med 10 GL 45
11945048 5000 mL - GL 45
15366788 5000 mL Pakke med 48 -
11955048 10,000 mL - GL 45
15386788 20 L Pakke med 12 -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 17 options available.
17 options
Artikelnummer. 15376788 Leverandør DWK Life Sciences Leverandørnr. 818018606
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77660.00 DKK
    68294.76 DKK / Pakke med 30
    Spare 9365.24 DKK
    12% Slukket
 Begrænset vare
På lager
DURAN™ PURE Bottle med DIN Thread er en højkvalitets Type I borosilikatglasflaske udviklet til farmaceutiske og bioteknologiske industrier. Leveres med beskyttelsesdæksel, analysecertifikat og fuld sporbarhedsdokumentation for at opfylde internationale farmakopæiske krav.
  • Fremstillet af borosilikat 3.3 neutralt glas type 1
  • Inkluderer beskyttende støvbetræk
  • Uddannet
  • Inkluderer ikke skruelåg
  • Fås i volumener fra 25 ml til 20 l
Tekniske data
Volumen 10 l (338,14 oz.)
Kapacitet (metrisk) 10 L
Farve Klar
Materiale Borosilikatglas
Uddannet Ja
Mund Threaded
Autoklaverbar Autoclavable
Kapacitet (engelsk) 338,14 oz.
Form Cylindrical
Produkttype Laboratory Bottle