Få mere at vide
DWK Life Sciences DURAN™ PURE klare glasflasker
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15366788 Shop alle DWK Life Sciences produkter
Kapacitet (metrisk):
10 L
10,000 mL
100 mL
1000 mL
20 L
2000 mL
25 mL
250 mL
500 mL
5000 mL
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 12
Pakke med 120
Pakke med 210
Pakke med 280
Pakke med 30
Pakke med 360
Pakke med 48
Pakke med 540
Pakke med 940
Artikelnummer. 15366788
Brand: DWK Life Sciences 818017301
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Primære emballageprodukter til specifikke krav i medicinalindustrien.
  • Fremstillet af borosilikat 3.3 neutralt glas type 1
  • Inkluderer beskyttende støvbetræk
  • Uddannet
  • Inkluderer ikke skruelåg
  • Fås i volumener fra 25 ml til 20 l
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 5.000 ml (169 oz.)
Kapacitet (metrisk) 5000 mL
Kapacitet (engelsk) 169 oz.
Farve Klar
Materiale Borosilikatglas
Uddannet Ja